missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZIC1 Monoclonal Antibody (1A8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15598862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15598862 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15598862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA520238

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: GHLLFPGLHE QAAGHASPNV VNGQMRLGFS GDMYPRPEQY GQVTSPRSEH YAAPQLHGYG PMNVNMAAHH GAGA.

This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development. Aberrant expression of this gene is seen in medulloblastoma, a childhood brain tumor. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 4, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a transcription factor that can bind and transactivate the apolipoprotein E gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZIC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ZIC1
N.º de referencia del gen Q15915
Alias de gen CRS6; odd-paired homolog; ZIC; Zic family member 1; Zic family member 1 (odd-paired homolog, Drosophila); zic protein member 1; ZIC1; Zinc finger protein 201; Zinc finger protein of the cerebellum 1; Zinc finger protein ZIC 1; ZNF201
Símbolos de los genes ZIC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZIC1 (NP_003403, 139 a.a. ~ 212 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64618, 7545
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.