Learn More
Zibotentan, MedChemExpress
Código de producto. 16455937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16455937
Marca: Medchem Express HY10088
MedChemExpress Zibotentan (ZD4054) is a potent, selective and orally active endothelin A (ETA) receptor antagonist with a Ki of 13 nM. Zibotentan has no inhibitory effect on ETB. Zibotentan has anticancer effects and can be used for castration-resistant prostate cancer (CRPC) research.
Zibotentan (ZD4054) is a potent, selective and orally active endothelin A (ETA) receptor antagonist with a Ki of 13 nM. Zibotentan has no inhibitory effect on ETB. Zibotentan has anticancer effects and can be used for castration-resistant prostate cancer (CRPC) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zibotentan
CAS 186497-07-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N6O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ZD4054
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC1=NC=C(C)N=C1OC)(C2=CC=CN=C2C3=CC=C(C4=NN=CO4)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 424.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.43
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.