Learn More
ZHX3 Antibody (PCRP-ZHX3-1D11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30141696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30141696 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30141696 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314225CL1
Mouse Monoclonal Antibody
ZHX3 Monoclonal antibody specifically detects ZHX3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZHX3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZHX3-1D11
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ93221, Sp38, zona pellucida binding protein, zona pellucida-binding protein 1, ZPBP1zona pellucida binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZHX3 protein (Uniprot: Q9H4I2)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23051
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b