Learn More
ZFYVE28 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30238025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30238025 20 μL 20 microlitros
30234033 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30238025
Marca: Proteintech 253601AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ZFYVE28 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZFYVE28. This antibody recognizes human antigen. The ZFYVE28 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ZFYVE28
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 850 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MGC43699; MGC61592
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57732
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 96 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG