missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFYVE28 Antibody (LST2/2426), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141746 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141746

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308899CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZFYVE28 Monoclonal antibody specifically detects ZFYVE28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFYVE28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon LST2/2426
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen hLst2, KIAA1643, lateral signaling target protein 2 homolog, LST2, LYST2, MGC43699, MGC61592, Zinc finger FYVE domain-containing protein 28, zinc finger, FYVE domain containing 28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZFYVE28 protein (Uniprot: Q9H9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57732
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.