missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zfy2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15827213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15827213 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 15827213

Marque: Invitrogen™ PA568799

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Mouse: 100%.

Probable transcriptional activator. Binds to the consensus sequence 5'-AGGCCY-3'.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Zfy2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Zfy2
N.º de referencia del gen P20662
Alias de gen Y-linked zinc finger protein 2; Zfy2; Zfy-2; zinc finger protein 2, Y linked; zinc finger Y-chromosomal protein 2
Símbolos de los genes Zfy2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide corresponding to a region of mouse Zfy2 (aa 251-300).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22768
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.