missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFY Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-88627

Código de producto. 18277296

  • 468.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

ZFY Polyclonal specifically detects ZFY in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

ZFY
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose
Rabbit
Affinity purified
RUO
7544
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
MGC138710, zinc finger protein, Y-linked, ZNF911
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human ZFY
100 μL
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado