missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP42 Monoclonal Antibody (OTI12A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17538743
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17538743 100 μL 100 microlitros
17558743 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17538743 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807869

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rex1 is an exonuclease domain-containing transcription factor protein that can bind to Elongin. The Elongin complex stimulates the rate of transcription elongation by RNA polymerase II through suppression of transient pauses of the polymerase at various sites along the DNA template. Rex1 is a putative stem cell marker that is highly expressed in embryonic and adult stem cells.

Especificaciones

Antígeno ZFP42
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12A7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZFP42
N.º de referencia del gen Q96MM3
Alias de gen REX-1, REX1, ZNF754, zfp-42
Símbolos de los genes ZFP42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-235 of human ZFP42 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.