missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP36L1 Mouse anti-Human, Clone: OTI4F8, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17661432
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17661432 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17661432 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF810860

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

This gene is a member of the TIS11 family of early response genes. Family members are induced by various agonists such as the phorbol ester TPA and the polypeptide mitogen EGF. The gene is well conserved across species and has a promoter that contains motifs seen in other early-response genes. The encoded protein contains a distinguishing putative zinc finger domain with a repeating cys-his motif. This putative nuclear transcription factor most likely functions in regulating the response to growth factors.

Especificaciones

Antígeno ZFP36L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica ZFP36L1
N.º de referencia del gen Q07352
Alias de gen BRF1, Berg36, ERF-1, ERF1, RNF162B, TIS11B, cMG1
Símbolos de los genes ZFP36L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 171-320 of human ZFP36L1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.