missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP36 Monoclonal Antibody (OTI5E3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17516751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17516751 30 μL 30 microlitros
17596741 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17516751 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502381S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZFP36 Monoclonal antibody specifically detects ZFP36 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ZFP36
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E3
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Zfp36
N.º de referencia del gen P26651
Alias de gen G0/G1 switch regulatory protein 24; G0S24; GOS24; growth factor-inducible nuclear protein NUP475; mRNA decay activator protein ZFP36; Nup475; RNF162A; Tax interacting protein; TIS11; TIS11A; TIS11D; TISII; TNF alpha inhibitor; TPA-induced sequence 11; Tristetraprolin; tristetraprolin; LOW QUALITY PROTEIN: mRNA decay activator protein ZFP36; tristetraproline; TTP; Zfp36; zfp-36; ZFP36 ring finger protein; zinc finger protein 36; zinc finger protein 36 homolog; zinc finger protein 36, C3H type, homolog; zinc finger protein, C3H type, 36 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZFP36 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.