missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeta Opioid Receptor Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-94528-0.02ml

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18659970

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    203.70€ / 0.02 ml
    Ahorro 12.30€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Zeta Opioid Receptor Polyclonal antibody specifically detects Zeta Opioid Receptor in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Zeta Opioid Receptor
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
7-60, 7-60 protein, OGFr, opioid growth factor receptor, Protein 7-60, Zeta-type opioid receptor
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Zeta Opioid Receptor (NP_031372.2). MDDPDCDSTWEEDEEDAEDAEDEDCEDGEAAGARDADAGDEDEESEEPRAARPSSFQSRMTGSRNWRATRDMCRYRHNYPDLVERDCNGDTPNLSFYRNEIRFLPNGCFIEDILQNWTDNYDLLEDNHSYIQWLFPLREPGVNWHAKPLTLREVEVFKSSQEIQERLVRAYELMLGFYGIRLEDRGTGTVGRAQNYQKRFQNLNWRSHNNLRITRILKSLGELGLEHFQAPLVRFFLEETLVRRELPGVRQSALDYFMFAVRCRHQRRQLVHFAWEHFRP
0.02 mL
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Signal Transduction
11054
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado