Learn More
ZEOsphere™
Código de producto. p-200085145
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
| Código de producto. | Tamaño de poro | Fase | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30049004 | 100 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048994 | 100 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049016 | 100 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049019 | 100 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049027 | 100 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049028 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048993 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048980 | 120 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048998 | 120 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048996 | 120 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049023 | 120 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048986 | 300 Å | C4 funcionalizado | 100 g | 100 g |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30049004
Marca: ZEOsphere 300292
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
482.16 EUR hasta el 2026-02-13
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27988" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27988" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- High performance Spherical Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
- 10 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | Chromatography |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C8 funcionalizado |
| Forma de partícula | Spherical |