Learn More
ZEOsphere™
Código de producto. 30049008
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 &‌Aring;
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Fase Cantidad unitSize
30049008 120 &‌Aring; C8 funcionalizado 100 g 100 g
30049004 100 Å C8 funcionalizado 100 g 100 g
30048994 100 Å C8 funcionalizado 500 g 500 g
30049016 100 Å C8 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048964 100 Å C18 funcionalizado 100 g 100 g
30049019 100 Å C18 funcionalizado 500 g 500 g
30049027 100 Å C18 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30049028 100 Å DIOL funcionalizado 100 g 100 g
30048993 100 Å DIOL funcionalizado 500 g 500 g
30048979 100 Å DIOL funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048980 120 &‌Aring; C8 funcionalizado 500 g 500 g
30048998 120 &‌Aring; C8 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30049012 120 &‌Aring; C18 funcionalizado 100 g 100 g
30048996 120 &‌Aring; C18 funcionalizado 500 g 500 g
30049023 120 &‌Aring; C18 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048977 120 &‌Aring; DIOL funcionalizado 100 g 100 g
30048969 120 &‌Aring; DIOL funcionalizado 500 g 500 g
30049018 120 &‌Aring; DIOL funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048981 120 &‌Aring; NH2 funcionalizado 100 g 100 g
30049032 120 &‌Aring; NH2 funcionalizado 500 g 500 g
30049011 120 &‌Aring; NH2 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30049001 300 Å C4 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048951 300 Å C4 funcionalizado 500 g 500 g
30048986 300 Å C4 funcionalizado 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 30049008 Proveedor ZEOsphere N.º de proveedor 300293
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100 A, 120 A and 300 A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • High performance Spherical Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
  • 10 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Tamaño de poro 120 &‌Aring;
Técnica Chromatography
Cantidad 100 g
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase C8 funcionalizado
Forma de partícula Spherical