Learn More
ZEOsphere™
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Descripción
- High performance Spherical Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
- 10 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Técnica | Chromatography |
| Cantidad | 500 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C4 funcionalizado |
| Forma de partícula | Spherical |