Learn More
ZEObeads™
Código de producto. 30049025
Change view
Click to view available options
Fase:
C18 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fase Cantidad unitSize
30049025 NH2 funcionalizado 100 g 100 g
30048978 C8 funcionalizado 100 g 100 g
30048954 C8 funcionalizado 500 g 500 g
30048959 C8 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30049014 C8 funcionalizado 5 kg 5 Kg
30049029 C18 funcionalizado 100 g 100 g
30048974 C18 funcionalizado 500 g 500 g
30048961 C18 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048999 C18 funcionalizado 5 kg 5 Kg
30048989 DIOL funcionalizado 100 g 100 g
30049003 DIOL funcionalizado 500 g 500 g
30048968 DIOL funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048956 DIOL funcionalizado 5 kg 5 Kg
30048992 NH2 funcionalizado 500 g 500 g
30049000 NH2 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048985 NH2 funcionalizado 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 30049025 Proveedor ZEObeads N.º de proveedor 300251
Edge
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Especificaciones
Tamaño de partículas 20 to 30 μm
Tamaño de poro 50 Å
Técnica Chromatography
Cantidad 100 g
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase NH2 funcionalizado
Forma de partícula Spheroidal