Learn More
ZEObeads™
Código de producto. 30049014
Change view
Click to view available options
Fase:
C18 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
Código de producto. Fase Cantidad unitSize
30049014 C8 funcionalizado 5 kg 5 Kg
30048978 C8 funcionalizado 100 g 100 g
30048954 C8 funcionalizado 500 g 500 g
30048959 C8 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30049029 C18 funcionalizado 100 g 100 g
30048974 C18 funcionalizado 500 g 500 g
30048961 C18 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048999 C18 funcionalizado 5 kg 5 Kg
30048989 DIOL funcionalizado 100 g 100 g
30049003 DIOL funcionalizado 500 g 500 g
30048968 DIOL funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048956 DIOL funcionalizado 5 kg 5 Kg
30049025 NH2 funcionalizado 100 g 100 g
30048992 NH2 funcionalizado 500 g 500 g
30049000 NH2 funcionalizado 1 kg 1 Kg
30048985 NH2 funcionalizado 5 kg 5 Kg
16 options
Código de producto. 30049014
Marca: ZEObeads 302086
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Especificaciones
Tamaño de partículas 20 to 30 μm
Tamaño de poro 50 Å
Técnica Chromatography
Cantidad 5 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase C8 funcionalizado
Forma de partícula Spheroidal