Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Descripción
Includes
Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Alexa Fluor 594 (250 μl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 250 μl).
Obtenga conjugados de anticuerpos (IgG) para inmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC), citometría de flujo e imágenes celulares con los kits de etiquetado de IgG de conejo Invitrogen Zenon™. Simplifique las aplicaciones de laboratorio y reduzca la reactividad cruzada de los anticuerpos al mismo tiempo que consigue un marcado eficaz de los anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
La tecnología de etiquetado Zenon simplifica enormemente el uso de múltiples anticuerpos derivados del ratón en el mismo protocolo de tinción. Los kits de etiquetado de tres colores Zenon contienen materiales suficientes para 10 reacciones de etiquetado de cada uno de los tres colores fluorescentes diferentes.
Características importantes de la tecnología de etiquetado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Solo se requiere de 1 a 20 µg de anticuerpo primario.
•Simple: no es necesaria una purificación.
• Flexible: se puede elegir entre diferentes fluoróforos, biotinas, HRP y fosfatasas alcalinas.
• Se pueden multiplexar con otros anticuerpos monoclonales de ratón de forma simultánea.
• Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares.
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos de Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción FC del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos de Fab Zenon protege su sitio de unión Fc, lo que resulta en más reactivos de marcado activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos ocurre en menos de cinco minutos y va seguido de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el alcance del marcado de anticuerpos es muy sencillo: solo hay que cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación a base de aldehído para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Labeling Kit |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Alexa Fluor 594 (250 µl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 250 µl). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 590/617 |
| Escala de etiquetado | < 1–20 μg |
| Línea de productos | Zenon |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 594 |
| Color | Rojo |
| Labeling Target | IgG |
| Especie | Rabbit |
| Mostrar más |