Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Código de producto. 10134712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
3 x 10 μl
50 reacciones
Etiqueta o tinte:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotina-XX
HRP (peroxidasa de rábano picante)
R-PE (R-ficoeritrina)
Conditionnement:
cada uno
Excitación/emisión:
346, 495, 590/442, 519, 617
346/442
402/421
495, 555, 650/519, 565, 668
495/519
496, 546, 565/578
531/554
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
752/779
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad Etiqueta o tinte unitSize Excitación/emisión
10134712 25 reacciones Biotina-XX cada uno -
10758853 50 reacciones Alexa Fluor 350 cada uno 346/442
10247492 50 reacciones Alexa Fluor 488 cada uno 495/519
10626743 50 reacciones Alexa Fluor 532 cada uno 531/554
10339032 50 reacciones Alexa Fluor 546 cada uno 556/573
10565013 50 reacciones Alexa Fluor 555 cada uno 555/565
10013402 50 reacciones Alexa Fluor 568 cada uno 578/603
10387912 50 reacciones Alexa Fluor 594 cada uno 590/617
10114712 50 reacciones Alexa Fluor 647 cada uno 650/668
10553863 50 reacciones Alexa Fluor 750 cada uno 752/779
10398542 50 reacciones Alexa Fluor 405 cada uno 402/421
10347962 25 reacciones APC (Aloficocianina) cada uno 650/660
10357962 25 reacciones HRP (peroxidasa de rábano picante) cada uno -
10554053 25 reacciones R-PE (R-ficoeritrina) cada uno 496, 546, 565/578
10759043 3 x 10 μl Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 cada uno 495, 555, 650/519, 565, 668
10769043 3 x 10 μl Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 cada uno 346, 495, 590/442, 519, 617
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10134712 Supplier Invitrogen™ Supplier No. Z25352
This item is not returnable. View return policy
Includes
Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Biotin-XX (125 μl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 125 μl).
Kits de etiquetado de IgG de conejo Zenon™
Obtenga conjugados de anticuerpos (IgG) para inmunocitoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC), citometría de flujo e imágenes celulares con los kits de etiquetado de IgG de conejo Invitrogen Zenon™. Simplifique las aplicaciones de laboratorio y reduzca la reactividad cruzada de los anticuerpos al mismo tiempo que consigue un marcado eficaz de los anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Obtenga anticuerpos primarios de IgG marcados con fluoróforo, biotina o enzima de forma rápida, versátil y fiable con los kits de etiquetado deIgG Zenon™. Estos kits utilizan fluoróforos Alexa Fluor, biotina, Pacific Blue, o enzimas como R-ficoeritrina y aloficocianina, que se acoplan a los fragmentos de Fab monovalentes purificados por afinidad. Los fragmentos de Fab, a su vez, son dirigidos contra la porción de Fc de anticuerpos primarios IgG y se unen a ella. Solo se requiere una pequeña cantidad de material inicial, y el método está optimizado para el etiquetado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas. Debido a que el método de etiquetado Zenon se basa en la inmunoselectividad, no requiere la eliminación de proteínas exógenas (como el suero) o tampones que contienen aminas del anticuerpo diana, simplificando el proceso.
La tecnología de etiquetado Zenon simplifica enormemente el uso de múltiples anticuerpos derivados del ratón en el mismo protocolo de tinción. Los kits de etiquetado de tres colores Zenon contienen materiales suficientes para 10 reacciones de etiquetado de cada uno de los tres colores fluorescentes diferentes. 
Características importantes de la tecnología de etiquetado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Solo se requiere de 1 a 20 µg de anticuerpo primario.
•Simple: no es necesaria una purificación.
• Flexible: se puede elegir entre diferentes fluoróforos, biotinas, HRP y fosfatasas alcalinas.
• Se pueden multiplexar con otros anticuerpos monoclonales de ratón de forma simultánea.
• Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares. 
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos de Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción FC del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos de Fab Zenon protege su sitio de unión Fc, lo que resulta en más reactivos de marcado activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos ocurre en menos de cinco minutos y va seguido de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el alcance del marcado de anticuerpos es muy sencillo: solo hay que cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación a base de aldehído para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 25 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG de conejo Zenon Biotin-XX (125 µl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de conejo, 125 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Escala de etiquetado < 1–20 μg
Línea de productos Zenon
Etiqueta o tinte Biotina-XX
Color Incoloro
Labeling Target IgG
Especie Rabbit
Tipo de etiqueta Biotina y otros haptenos