Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Descripción
Consiga un etiquetado rápido, ampliable y eficaz de anticuerpos internalizados con los reactivos de etiquetado de IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Estos conjugados de colorantes sensibles al pH no son fluorescentes fuera de la célula, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo o verde cuando se encuentran dentro de entornos ácidos, incluidos los de fagosomas. Como resultado, los reactivos de etiquetado de IgG pHrodo iFL pueden ofrecer resultados más rápidos y precisos que cualquier otro ensayo de fagocitosis.
Los reactivos de etiquetado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contienen material suficiente para etiquetar de uno a cuatro placas de 96 pocillos, en función de la concentración de reactivo de etiquetado Zenon™ utilizada. Solo se requiere una pequeña cantidad de material de partida, y el método se ha optimizado para un etiquetado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas.
Entre otras ventajas de los reactivos de etiquetado de IgG Zenon™ pHrodo™ iFL sensibles al pH se incluyen:
• Simplicidad: no se requiere purificación de reactivos
• Precisión: no se necesitan pasos de lavado ni desactivadores, con la consiguiente minimización de la reactividad cruzada o de fondo
• Velocidad: los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para usarse en 10 minutos
• Especificidad: los colorantes se han diseñado para la detección específica de fagocitosis y endocitosis
Conserva la función primaria del anticuerpo y las afinidades
El etiquetado con colorante reactivo de los anticuerpos primarios puede tener resultados impredecibles e indeseables. Una de ellas es la disminución de la afinidad de la unión debido a la adición de la etiqueta en la cavidad de unión. El enfoque de etiquetado de anticuerpos Zenon™, que está dirigido a la cola Fc, resuelve este problema potencial.
Pruebe nuestros conjugados de anticuerpos personalizados
Si el conjugado de anticuerpos que necesita no está disponible en nuestro catálogo, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Reactivo de marcaje de IgG en ratón Zenon™ pHrodo™ iFL verde |
| Contenido del kit | Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de ratón verde Zenon™ pHrodo™ iFL (250 μL). |
| Tipo de producto | Reactivo de etiquetado |
| Cantidad | 250 μL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz |
| Excitación/emisión | 505/530 nm |
| Línea de productos | Zenon |
| Etiqueta o tinte | pHrodo™ iFL Verde |
| Color | Verde |
| Labeling Target | IgG |
| Mostrar más |