Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs para líquidos transparentes y opacos
Código de producto. 16050060
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,6 a 3 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
De 6000 a 30 000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
16050060 De 0,6 a 3 cSt cada uno
16070060 De 2 a 10 cSt cada uno
16090060 De 6 a 30 cSt cada uno
16010070 De 20 a 100 cSt cada uno
16030070 De 60 a 300 cSt cada uno
16050070 De 200 a 1000 cSt cada uno
16070070 De 600 a 3000 cSt cada uno
16090070 De 2000 a 10 000 cSt cada uno
16010080 De 6000 a 30 000 cSt cada uno
16030080 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16050060 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CROSS01NC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 0,6 a 3 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,003
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Tamaño 1
Tiempo de espera: 4 semanas