Learn More
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Antibody (FIS 2H9/1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Basolateral Pole of Cells in Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Zebrafish Basolateral Pole of Cells |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FIS 2H9/1 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Lysate of zebrafish intestine |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |