Learn More
Abnova™ ZBTB7A 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16146866
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 16146866
Marca: Abnova™ H00051341T01.100uL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción ZBTB7A 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC084568.1
Peso molecular Theoretical M.W. 64.35kDa
Plásmido pCMV-ZBTB7A full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ZBTB7A antibody (Mfr. No. H00051341-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.