Learn More
ZBTB44 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211542 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16804005 20 μL 20 microlitros
16893995 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16804005
Marca: Proteintech 254211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Antígeno ZBTB44
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZBTB44
N.º de referencia del gen Q8NCP5
Alias de gen BTBD15, HSPC063, ZBTB44, ZNF851
Símbolos de los genes ZBTB44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZBTB44 Fusion Protein Ag22299
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG