Descripción
The ZBTB2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZBTB2. This antibody recognizes human antigen. The ZBTB2 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZBTB2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, ELISA |
| Concentración | 350 μg/mL |
| Símbolos de los genes | KIAA1483, ZBTB2, ZNF437 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 57621 |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |