Learn More
ZBTB17 Monoclonal Antibody (OTI4F3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17585614
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17585614 30 μL 30 microlitros
17565614 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17585614 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811543S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ZBTB17 Monoclonal antibody specifically detects ZBTB17 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZBTB17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZBTB17
N.º de referencia del gen Q13105
Alias de gen AA589413; LP-1; Miz1; Miz-1; Myc-interacting zinc finger protein 1; Myc-interacting Zn finger protein-1; mZ13; pHZ-67; Polyomavirus late initiator promoter-binding protein; ZBTB17; Zfp100; Zfp-100; zinc finger and BTB domain containing 17; zinc finger and BTB domain-containing protein 17; Zinc finger protein 100; zinc finger protein 151; zinc finger protein 151 (pHZ-67); zinc finger protein 60; Zinc finger protein Z13; ZNF151; ZNF60
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 112-457 of human ZBTB17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1