Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zandvoort XD
Código de producto. 15918751
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15918751 39 1 par
15928751 44 1 par
15938751 45 1 par
15948751 46 1 par
15958751 47 1 par
15968751 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15918751 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM54886639
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas de media caña con exterior de nobuck engrasado repelente de agua, protección interna de acero para los dedos y un agarre excepcional incluso en superficies mojadas y con restos de grasa. Diseñados principalmente para trabajadores metalúrgicos, los zapatos Zandvoort se utilizan en profesiones al aire libre donde es esencial un calzado cómodo, resistente y seguro.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura en nobuck engrasado
  • Suela resistente al calor GripForce™ Duo 
  • El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Diseñar Zandvoort XD
Material Nobuck engrasado
Tamaño 39