Learn More
ZAG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | ZAG |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18674746
|
Novus Biologicals
NBP3-00103-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18678627
|
Novus Biologicals
NBP3-00103-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ZAG Polyclonal antibody specifically detects ZAG in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ZAG | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 563 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| alpha-2-glycoprotein 1, zinc, alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding, ZA2G, ZAGzn-alpha-2-GP, zinc, zinc-alpha-2-glycoprotein, zn-alpha-2-glycoprotein, ZNGP1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ZAG (Accession#: P25311; Met1-Ser298) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |