Learn More
Zafirlukast, MedChemExpress
Código de producto. p-200102073
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16451866 500 mg 500 miligramos
16407336 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16451866
Marca: Medchem Express HY17492
MedChemExpress Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zafirlukast
Forma física Powder
CAS 107753-78-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33N3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ICI 204219
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCCC1)NC2=CC3=C(N(C)C=C3CC4=CC=C(C(NS(=O)(C5=CC=CC=C5C)=O)=O)C=C4OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 575.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.68
Porcentaje de pureza 99.1%