missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-Mirin, MedChemExpress

Código de producto. 16481296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481296 200 mg 200 miligramos
16483907 50 mg 50 miligramos
16470448 5 mg 5 miligramos
16447766 100 mg 100 miligramos
16417988 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481296

Marca: Medchem Express HY19959

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.

Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (Z)-Mirin
CAS 1198097-97-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8N2O2S
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (140.75 mM)
SMILES O=C1N=C(N)S/C1=C\C2=CC=C(O)C=C2.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 220.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.25
Porcentaje de pureza 97.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.