Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 15
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon EGFR, containing Thr-693.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 15, ensayos 800 x 20 μl, 800 reacciones, excitación a 405/465 nm, emisión a 535 nm, etiqueta de metilocomarina, técnica de FRET, enzima diana de las quinasas de serina/treonina, propiedades del sustrato basadas en el péptido, lectura de criterio de valoración, |
| Línea de productos | Z-LYTE |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Incluye | Todos los reactivos necesarios para realizar las pantallas primarias o secundarias |
| Volumen de muestra | 800 x 20 μl |
| ensayo | Ensayo de serina/treonina quinasa |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Contenido y almacenamiento | 80 °C |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de cinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 15 |
| Cantidad | 800 x 20 μl |
| Mostrar más |