Learn More
Z-DEVD-FMK, MedChemExpress
Código de producto. 16425188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16425188 10 mg 10 miligramos
16477907 5 mg 5 miligramos
16451259 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16425188
Marca: Medchem Express HY12466
MedChemExpress Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.
Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Z-DEVD-FMK
CAS 210344-95-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H41FN4O12
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (49.85 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(CF)=O)CC(OC)=O)=O)[C@H](CCC(OC)=O)NC([C@H](CC(OC)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 668.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death