missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-9-Propenyladenine, MedChemExpress

Código de producto. 16459466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459466 50 mg 50 miligramos
16482768 10 mg 10 miligramos
16480499 1 mg 1 miligramo
16475507 5 mg 5 miligramos
16464226 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459466

Marca: Medchem Express HY100079A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (Z)-9-Propenyladenine is a mutagenic impurity in tenofovir disoproxil fumarate. Tenofovir is an antiretroviral drug known as nucleotide analogue reverse transcriptase (NtART) inhibitor, which blocks reverse transcriptase, a crucial virus enzyme in HIV-1 and HBV.

(Z)-9-Propenyladenine is a mutagenic impurity in tenofovir disoproxil fumarate. Tenofovir is an antiretroviral drug known as nucleotide analogue reverse transcriptase (NtART) inhibitor, which blocks reverse transcriptase, a crucial virus enzyme in HIV-1 and HBV.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (Z)-9-Propenyladenine
CAS 1464851-21-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9N5
Cantidad 50 mg
Sinónimo (Z)-Mutagenic Impurity of Tenofovir Disoproxil
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (570.81 mM)
SMILES NC1=C2N=CN(/C=C\C)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 175.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.