Learn More
SI Analytics™ Impresora de papel universal Z 890
Código de producto. 10384863 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
:
Longitud métrica total: 245mm
Código de producto.
10384863 Longitud métrica total: 245mm
1 options
Código de producto. 10384863 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285203700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La impresora de papel universal SI Analytics™ Z 890 imprime fácilmente documentos sin necesidad de papel específico para la impresora.
  • Star SP-712 (impresora matricial de impacto serie de 9 pines)
  • Carga de papel sencilla
  • Interfaz serie
  • Dimensiones totales: 245 x 160 x 152mm
  • Fuente de alimentación integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Tipo de producto Impresora de papel universal
Cantidad 1 unidad