missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YYA-021, MedChemExpress

Código de producto. p-200097294
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16415507

Marca: Medchem Express HY100039

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.

YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YYA-021
CAS 144217-65-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H27N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 317.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.43
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado