missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YY2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15882774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15882774 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15882774

Marca: Invitrogen™ PA567626

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

YY2 Polyclonal Antibody for Western Blot

The protein encoded by this gene is a transcription factor that includes several Kruppel-like zinc fingers in its C-terminal region. It possesses both activation and repression domains, and it can therefore have both positive and negative effects on the transcription of target genes. This gene has an intronless coding region, and it appears to have arisen by retrotransposition of the related YY1 transcription factor gene, which is located on chromosome 14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YY2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica YY2
N.º de referencia del gen O15391, Q3TTC2
Alias de gen transcription factor yin yang 2; transcription factor YY2; Yin and yang 2; YY2; YY-2; YY2 transcription factor; zinc finger protein 631; ZNF631
Símbolos de los genes YY2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human YY2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100073351, 404281
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.