missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ YY1AP1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA566675
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: TNPGSRLTRWP PPDKREGSAV DPGKRRSLAA TPSSSLPCTL IALGLRHEKE ANELMED Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 34%, rat 34%.
The encoded gene product presumably interacts with YY1 protein; however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
| YY1AP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| YY1AP1 | |
| HCCA1; HCCA2; Hepatocellular carcinoma susceptibility protein; hepatocellular carcinoma-associated protein 2; YAP; YY1 associated protein 1; YY1AP; YY1AP1; YY1-associated protein 1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55249 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9H869 | |
| YY1AP1 | |
| Recombinant Human YY1AP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107322). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido