missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YY1AP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15536152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15536152 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15536152

Marca: Invitrogen™ PA543632

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: WTVVKTEEGR QALEPLPQGI QESLNNSSPG DLEEVVKMEP EDATEEISGF Sequence homology: Horse: 86%; Human: 100%.

The encoded gene product presumably interacts with YY1 protein; however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YY1AP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica YY1AP1
N.º de referencia del gen Q9H869
Alias de gen HCCA1; HCCA2; Hepatocellular carcinoma susceptibility protein; hepatocellular carcinoma-associated protein 2; YAP; YY1 associated protein 1; YY1AP; YY1AP1; YY1-associated protein 1
Símbolos de los genes YY1AP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human YY1AP1.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55249
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.