Learn More
Yttrium Standard: Y @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Yttrium Standard: Y @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Yttrium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | Y |
| Concentración | 10000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Y |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Y |
| Show More |