Learn More
Piezas de itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7122652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Bajo argón
Frasco de vidrio; en ampolla bajo argón
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11346597 10 g Bajo argón 10 g
11336597 50 g Frasco de vidrio; en ampolla bajo argón 50 g
2 options
Código de producto. 11346597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000615.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Gray pieces
Densidad 4.47g/cm3
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Envase Bajo argón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Formulario Piezas