Learn More
Lingote de itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado en frasco de polietileno estable al aire
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium ingot |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Formulario | Lingote, envasado en frasco de polietileno estable al aire |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Contains less than 1% tantalum |