Learn More
Perclorato de itrio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11450311 5 g 5 g
11460311 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11450311
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040580.NB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14017-56-2
Número MDL MFCD00150430
Sinónimo yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) perchlorate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.34 (387.25 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.