Learn More
Óxido de itrio(III), 99,9999% (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Código de producto. p-4408039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11310108 10 g 10 g
11300108 50 g 50 g
11320108 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11310108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042864.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide
Punto de fusión 2410°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Densidad 5.01 g/mL