Learn More
Óxido de itrio(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
11326198 100 g 100 g
11336198 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11326198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011181.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide
Punto de fusión 2410°C
Forma física Polvo de ≪ 10 micrómetros
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Densidad 5.01 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Yttrium oxide