Learn More
Óxido de itrio(III), nanopolvo, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15442877 25 g 25 g
15452877 100 g 100 g
15462877 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15442877
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 047154.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide
Punto de fusión 2410°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 50-70 nm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Y2O3
Índice Merck 14,10107
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Densidad 5.01 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) oxide, nanopowder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.