Learn More
Nitrato de itrio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Yttrium(III) nitrate hexahydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.01 (274.92 Anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
- Yttrium(III) nitrate hexahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Yttrium(III) nitratehexahydrate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.