Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de itrio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11347028 1 g 1 g
11357028 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11347028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014717.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18911-76-7
Fórmula molecular C15H3F18O6Y
Peso molecular (g/mol) 710.06
Número MDL MFCD00064764
Clave InChI AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMILES [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 166°C to 170°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipente-3-en-2-ona;itrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 710.1
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.