Learn More
Fluoruro de iterbio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11354128 10 g 10 g
11364128 50 g 50 g
11374128 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11354128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041424.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición al vacío
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, glasses, electronics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-49-4
Fórmula molecular F3Y
Peso molecular (g/mol) 145.90
Número MDL MFCD00049714
Clave InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) fluoride
Punto de fusión 1387°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic