Learn More
Fluoruro de itrio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11384929 25 g 25 g
11394929 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11384929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 083106.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-49-4
Fórmula molecular F3Y
Peso molecular (g/mol) 145.90
Número MDL MFCD00049714
Clave InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium (III) fluoride
Punto de fusión 1387°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Fórmula lineal YF3
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic