Learn More
Lámina de itrio, 0,25 mm de grosor, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331479 25 x 25 mm 25 mm
11470380 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013960.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,7 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
Color Gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Gray foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor