Learn More
Lámina de itrio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381799 25 x 25 mm 25 mm
11400290 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012443.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.07g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%